Läs mer
1-Brom-2-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30330983
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30330983 25 g
1 options
Produktkod. 30330983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68617525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-nitrobenzene
CAS 577-19-5
Molekylformel C6 H4 Br N O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1Br
IUPAC-namn 1-bromo-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 202.01
Formel vikt 200.9425