Läs mer
1-Brom-2-nitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-nitrobenzene |
| CAS | 577-19-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Br N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vikt | 200.9425 |