Läs mer
1-Bromo-2-octyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-octyne |
| CAS | 18495-27-7 |
| Molekylformel | C8 H13 Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Octynyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC#CCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromooct-2-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.09 |
| Formel vikt | 188.0201 |