Läs mer
1-Bromo-2-pentyne, 97%
Produktkod. 15470238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470238 5 g 5g
15480238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53433.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16400-32-1 | C5H7Br | 147.02 g/mol
1-Bromo-2-pentyn fungerar som ett reagens för organiska och metallorganiska föreningar. Det används också vid framställning av stereokemiskt begränsade analoger av laktontyp av jasmonsyra, 5-oxa-7-epi-jasmonsyra och 5-oxa-jasmonsyra. Vidare används det för att framställa syntes av 4,7-dekadienal, 4,7-tridekadienal, 5,8-tetradekadienal och 6,9-dodekadienal. Utöver detta spelar det en viktig roll för syntesen av 5-etyl-4-metylen-6-fenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobensofuran-1,3-dion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromo-2-pentyn fungerar som ett reagens för organiska och metallorganiska föreningar. Det används också vid framställning av stereokemiskt begränsade analoger av laktontyp av jasmonsyra, 5-oxa-7-epi-jasmonsyra och 5-oxa-jasmonsyra. Vidare används det för att framställa syntes av 4,7-dekadienal, 4,7-tridekadienal, 5,8-tetradekadienal och 6,9-dodekadienal. Utöver detta spelar det en viktig roll för syntesen av 5-etyl-4-metylen-6-fenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobensofuran-1,3-dion.
Löslighet Blandbar
med eter
Anmärkningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16400-32-1
Molekylformel C5H7Br
Molekylvikt (g/mol) 147.02
MDL-nummer MFCD00236363
InChI-nyckel VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
PubChem CID 85399
IUPAC-namn 1-brompent-2-yn
LEDER CCC#CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-pentyne
Densitet 1.438
Kokpunkt 93°C to 94°C (113 mmHg)
Flampunkt 41°C (106°F)
Linjär formel CH3CH2C≡CCH2Br
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Miscible with ether
Formel vikt 147.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.