Läs mer
1-Bromo-2-phenoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 1 (2-Bromodiphenyl Ether) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9BrO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vikt | 247.9837 |