Läs mer
1-Brom-2-fenoxietan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-phenoxyethane |
| CAS | 589-10-6 |
| Molekylformel | C8 H9 Br O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Tamsulosin Impurity 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | BrCCOc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-brometoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |