Läs mer
1-Bromo-2-(trifluormetyltio)bensen, 97 %
Produktkod. 11440050
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440050 5 g 5g
11430050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50576.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
CAS: 1644-72-0 | C7H4BrF3S | 257,07 g/mol
1-brom-2-(trifluormetyltio)bensen används som organisk kemisk syntesintermediär. Det är också en användbar halogenerad förening för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)bensen används som organisk kemisk syntesintermediär. Det är också en användbar halogenerad förening för proteomikforskning.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1644-72-0
Molekylformel C7H4BrF3S
Molekylvikt (g/mol) 257.07
MDL-nummer MFCD00236347
InChI-nyckel IWRJVJJQWGZKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-2-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem20490, 1-bromo-2-trifluoromethylsulfanyl benzene, 1-trifluoromethylthio-2-bromobenzene, 2-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfide
PubChem CID 2779338
IUPAC-namn 1-brom-2-(trifluormetylsulfanyl)bensen
LEDER FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Kokpunkt 92 °C till 94 °C (20 mmHg)
Brytningsindex 1.5125
Kvantitet 5 g
Formel vikt 257.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.