Läs mer
1-brom-3,3,3-trifluoraceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427137 5 g 5g
11437137 25 g 25g
11447137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14948.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol
1-brom-3,3,3-trifluoraceton används vid framställning av 3-nonyltio-1,1,1-trifluorpropan-2-on och perfluoralkylerade trans-allylalkoholer. Det är involverat i syntesen av cykliska tetrapeptider. Vidare reagerar den med kaliumenolat av etyl-4,4,4-trifluoracetoacetat för att producera etyl-2,4-bis(trifluormetyl)-4-hydroxidihydro-3-furoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-brom-3,3,3-trifluoraceton används vid framställning av 3-nonyltio-1,1,1-trifluorpropan-2-on och perfluoralkylerade trans-allylalkoholer. Det är involverat i syntesen av cykliska tetrapeptider. Vidare reagerar den med kaliumenolat av etyl-4,4,4-trifluoracetoacetat för att producera etyl-2,4-bis(trifluormetyl)-4-hydroxidihydro-3-furoat.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-35-6
Molekylformel C3H2BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 190.95
MDL-nummer MFCD00039237
InChI-nyckel ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
PubChem CID 79008
IUPAC-namn 3-brom-1,1,1-trifluorpropan-2-on
LEDER FC(F)(F)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Smältpunkt <-80°C
Densitet 1.822
Kokpunkt 85°C to 87°C
Flampunkt −2°C (28°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.376
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1703387
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 190.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.