missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-brom-3,3,3-trifluoraceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11447137
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447137 100 g 100g
11427137 5 g 5g
11437137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11447137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14948.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol

1-brom-3,3,3-trifluoraceton används vid framställning av 3-nonyltio-1,1,1-trifluorpropan-2-on och perfluoralkylerade trans-allylalkoholer. Det är involverat i syntesen av cykliska tetrapeptider. Vidare reagerar den med kaliumenolat av etyl-4,4,4-trifluoracetoacetat för att producera etyl-2,4-bis(trifluormetyl)-4-hydroxidihydro-3-furoat.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
1-brom-3,3,3-trifluoraceton används vid framställning av 3-nonyltio-1,1,1-trifluorpropan-2-on och perfluoralkylerade trans-allylalkoholer. Det är involverat i syntesen av cykliska tetrapeptider. Vidare reagerar den med kaliumenolat av etyl-4,4,4-trifluoracetoacetat för att producera etyl-2,4-bis(trifluormetyl)-4-hydroxidihydro-3-furoat.

Löslighet
Oblandbar med vatten.

Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 431-35-6
Molekylformel C3H2BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 190.95
MDL-nummer MFCD00039237
InChI-nyckel ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
PubChem CID 79008
IUPAC-namn 3-brom-1,1,1-trifluorpropan-2-on
LEDER FC(F)(F)C(=O)CBr

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Smältpunkt <-80°C
Densitet 1.822
Kokpunkt 85°C to 87°C
Flampunkt −2°C (28°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.376
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1703387
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 190.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.