missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone, 97%

Produktkod. 11378665
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378665 5 g 5g
11368665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11378665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12199.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 92737-01-4 | C4H2BrF5O | 240.955 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 92737-01-4
Molekylformel C4H2BrF5O
Molekylvikt (g/mol) 240.955
MDL-nummer MFCD00041447
InChI-nyckel HHGIRNBWKHUFNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736355
IUPAC-namn 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-one
LEDER C(C(=O)C(C(F)(F)F)(F)F)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Kokpunkt 93°C to 94°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Synonym 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro, 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutanone, 2-butanone,1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro, 1-bromanyl-3,3,4,4,4-pentakis fluoranyl butan-2-one
Formel vikt 240.96
Procent renhet 97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.