Läs mer
1-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 13352-80-2 |
| Molekylformel | C6H11Br |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-6(2,3)4-5-7/h4-5H,1-3H3/b5-4+ |
| LEDER | CC(C)(C)\C=C\Br |
| IUPAC-namn | (E)-1-bromo-3,3-dimethylbut-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.06 |
| Formel vikt | 162.0044 |