Läs mer
1-brom-3,4,5-triklorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461749
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461749 5 g 5g
15471749 25 g 25g
15481749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64506.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21928-51-8 | C6H2BrCl3 | 260.34 g/mol
Det är en mångsidig mellanprodukt som vanligtvis används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en mångsidig mellanprodukt som vanligtvis används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21928-51-8
Molekylformel C6H2BrCl3
Molekylvikt (g/mol) 260.34
MDL-nummer MFCD00155009
InChI-nyckel VZUMVBQMJFFYRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trichlorobromobenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trichloro, 1-bromo-3,4,5-trichlorobenzene, 1-bromo-3,4,5-trichloro-benzene, pubchem23062, acmc-209fpm, ksc497i6l, 1,2,3-trichloro-5-bromobenzene
PubChem CID 4124400
IUPAC-namn 5-brom-1,2,3-triklorbensen
LEDER ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,4,5-trichlorobenzene
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Beilstein 2089937
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 260.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.