Läs mer
1-Brom-3,4-diklorbensen, 98+%
Produktkod. 10499940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499940 25 g Glasflaska 25g
10543221 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10499940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269810250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18282-59-2
Molekylformel C6H3BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 225.89
MDL-nummer MFCD00040849
InChI-nyckel CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC-namn 4-brom-1,2-diklorbensen
LEDER ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3, 4-dichlorobenzene
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 23.0°C to 24.0°C
Färg Gult
Kokpunkt 140.0°C to 142.0°C (30.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3Cl2
Brytningsindex 1.5986 to 1.6006
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 225.91
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.