Läs mer
1-Brom-3,4-diklorbensen, TRC
Produktkod. 30336546
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336546 1 g
1 options
Produktkod. 30336546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6910131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Molekylformel C6H3BrCl2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
LEDER Clc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-namn 4-bromo-1,2-diklorbensen
Molekylvikt (g/mol) 225.9
Formel vikt 223.8795