Learn More
1-Brom-3,4-diklorbensen, TRC
Product Code. 30333515
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30333515 500 mg
1 options
Product Code. 30333515 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB691013500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Molekylformel C6H3BrCl2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
LEDER Clc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-namn 4-bromo-1,2-diklorbensen
Molekylvikt (g/mol) 225.9
Formel vikt 223.8795