Läs mer
1-Bromo-3,4-difluorobenzene-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3,4-difluorobenzene-D3 |
| CAS | 1219799-14-0 |
| Molekylformel | C6 D3 Br F2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromo-3,4-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-3,4-difluorobenzene-2,5,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,6-trideuterio-4,5-difluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.0073 |
| Formel vikt | 194.9574 g/mol |
| Visa mer |