Läs mer
1-Bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene |
| CAS | 142601-49-8 |
| Molekylformel | C11H15BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(6-Bromo-2,3-dimethoxyphenyl)propane, 3,4-Dimethoxy-2-propyl-1-bromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO2/c1-4-5-8-9(12)6-7-10(13-2)11(8)14-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | BrC1=C(CCC)C(OC)=C(OC)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.14 |
| Formel vikt | 258.03 |