missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane |
| CAS | 53398-55-3 |
| Molekylformel | C13 H21 Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3,5,7-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC 251758 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21Br/c1-10-4-11(2)6-12(3,5-10)9-13(14,7-10)8-11/h4-9H2,1-3H3/t10-,11+,12-,13- |
| LEDER | C[C@@]12C[C@@]3(C)C[C@@](C)(C1)C[C@](Br)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3,5,7-trimethyladamantane |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.21 |
| Formel vikt | 256.0827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?