Läs mer
1-Brom-3,5-bis(trifluormetyl)bensen, 98 %
Produktkod. 11459453
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459453 10 g 10g
11469453 50 g 50g
11479453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12337.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293,006 g/mol
1,3-bis(trifluormetyl)-5-brombensen används för att framställa tetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]boratjonen, som fungerar som en stabiliserande motjon för elektrofila organiska och organometalliska katjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-bis(trifluormetyl)-5-brombensen används för att framställa tetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]boratjonen, som fungerar som en stabiliserande motjon för elektrofila organiska och organometalliska katjoner.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-70-1
Molekylformel C8H3BrF6
Molekylvikt (g/mol) 293.006
MDL-nummer MFCD00000381
InChI-nyckel CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC-namn 1-brom-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Smältpunkt -16 °C
Densitet 1.698
Kokpunkt 152 °C till 155 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 10 g
Beilstein 2123669
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 293.01
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.