Läs mer
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 99%
Produktkod. 11429840
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429840 25 g 25g
11383626 1 g 1g
11393626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14646.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22385-77-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22385-77-9
Molekylformel C14H21Br
Molekylvikt (g/mol) 269.226
MDL-nummer MFCD00796945
InChI-nyckel BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
PubChem CID 620136
IUPAC-namn 1-brom-3,5-ditert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Smältpunkt 62°C to 66°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2091559
Formel vikt 269.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.