Läs mer
1-Brom-3,5-diklorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10510532 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510532 5 g Glasflaska 5g
10397131 25 g Glasflaska 25g
10448862 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10510532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331900050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19752-55-7 | Molekylformel: C6H3BrCl2 | Molekylvikt: 225,9 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19752-55-7
Molekylformel C6H3BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 225.9
MDL-nummer MFCD00000584
InChI-nyckel DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC-namn 1-brom-3,5-diklorbensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74 °C till 77 °C
Kokpunkt 232 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.