Läs mer
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 98%
Produktkod. 11447966
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447966 100 g 100g
11427966 5 g 5g
11404200 10 g 10g
11437966 25 g 25g
11414200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11447966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14053.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 461-96-1 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-96-1
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.99
MDL-nummer MFCD00010305
InChI-nyckel JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
IUPAC-namn 1-brom-3,5-difluorbensen
LEDER FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Smältpunkt -27°C
Densitet 1.676
Kokpunkt 140°C to 141°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1931520
Formel vikt 192.99
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.