Läs mer
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10665292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 mL
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10ml
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10665292 10 mL Glass bottle 10ml
10023080 2.5 mL Glasflaska 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10665292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249390100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-96-1
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.99
MDL-nummer MFCD00010305
InChI-nyckel JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
IUPAC-namn 1-bromo-3,5-difluorobenzene
LEDER FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3, 5-difluorobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -27.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.6760g/mL
Kokpunkt 140.0°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H3F2
Brytningsindex 1.4980 to 1.5000
Kvantitet 10 mL
Beilstein 05, 679
Formel vikt 192.99
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.