Läs mer
1-brom-3,5-dimetoxibensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461528
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461528 5 g 5g
15471528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55312.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20469-65-2 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
1-Bromo-3,5-dimetoxibensen används som en mellanprodukt i den syntetiska framställningen av farmaceutiska hämmare via korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Bromo-3,5-dimetoxibensen används som en mellanprodukt i
den syntetiska framställningen av farmaceutiska inhibitorer via korskopplingsreaktioner.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Reagerar med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20469-65-2
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD06200685
InChI-nyckel KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
IUPAC-namn 1-brom-3,5-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Smältpunkt 62°C to 66°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 217.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.