Läs mer
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11393762 5 g Glass bottle 5g
11914711 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437220050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20469-65-2
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD06200685
InChI-nyckel KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
IUPAC-namn 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
LEDER COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3, 5-dimethoxybenzene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63.6°C to 65.7°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.