Läs mer
1-Bromo-3,5-dimetoxibensen, Mikromol™
Produktkod. 30049123
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049123 100 mg
30049150 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049123 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0066.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Bromo-3,5-dimetoxibensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 Br O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1cc(Br)cc(OC)c1
IUPAC-namn 1-brom-3,5-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 217.06
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 215,9786 g/mol