Läs mer
1-Brom-3,5-dimetoxibensen, TRC
Produktkod. 30342088
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30342088 50 g
1 options
Produktkod. 30342088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68415550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Molekylformel C8 H9 Br O2
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1cc(Br)cc(OC)c1
IUPAC-namn 1-brom-3,5-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 217.06
Formel vikt 215.9786