Läs mer
1-Brom-3,5-dimetyladamantan, Mikromol™
Produktkod. 17959024
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17959024 25 mg
1 options
Produktkod. 17959024 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1045.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Brom-3,5-dimetyladamantan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
CAS 941-37-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP), Memantine Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
IUPAC-namn 1-bromo-3,5-dimetyladamantan
Molekylvikt (g/mol) 243.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 242,067 g/mol