Läs mer
1-Bromo-3,5-dimetyladamantan, TRC
Produktkod. 30137356
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137356 5 g
17940015 50 mg
17948804 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6841205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 941-37-7
Molekylformel C12 H19 Br
Molekylvikt (g/mol) 243.18
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP)
IUPAC-namn 1-bromo-3,5-dimetyladamantan
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Formel vikt 242.067
Procent renhet >95%