Läs mer
1-brom-3-brommetyl-2-fluorbensen, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene |
| CAS | 149947-16-0 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C7H5Br2F |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro |
| InChI-nyckel | MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr |
| IUPAC-namn | 1-brom-3-(brommetyl)-2-fluorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.923 |
| Visa mer |