Läs mer
1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene |
| CAS | 762292-63-7 |
| Molekylformel | C7H5Br2Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2Cl/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Clc1cc(Br)cc(CBr)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.38 |
| Formel vikt | 281.8447 |