Läs mer
1-Brom-3-klor-2-fluorbensen, 95 %
Produktkod. p-7053877
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488168 25 g 25g
15498168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61622.14
CAS: 144584-65-6 | C6H3BrClF | 209,442 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144584-65-6
Molekylformel C6H3BrClF
Molekylvikt (g/mol) 209.442
MDL-nummer MFCD03412182
InChI-nyckel DRNWNTAANHEQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-fluoro-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chloro-2-fluoro-benzene, pubchem4338, acmc-1c0jw, intermediates-zcf02109, ksc493i6p, benzene,1-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 3685762
IUPAC-namn 1-brom-3-klor-2-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.