missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane |
| CAS | 6974-77-2 |
| Molekylformel | C4H8BrCl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 2-Methyl-1-bromo-3-chloropropane, 2-Methyl-1-chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-2-methyl-1-chloropropane, NSC 21695 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | BrCC(C)CCl |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-chloro-2-methylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.46 |
| Formel vikt | 169.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?