Läs mer
1-brom-3-klor-5-fluorbensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 13418618 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13418618 25 g 25g
13428618 5 g 5g
13438618 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13418618 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448750250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 33863-76-2
Molekylformel C6H3BrClF
Molekylvikt (g/mol) 209.45
InChI-nyckel GGMDFPMASIXEIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo3-chloro-5-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro, 1,3,5-fluorochlorobromobenzene, pubchem2261, acmc-209i3i, ksc494q7t, 3-chloro-5-fluoro-bromobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-flurobenzene
PubChem CID 2736223
IUPAC-namn 1-brom-3-klor-5-fluorbensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Densitet 1.7200g/mL, 1.72
Kokpunkt 72 °C (5,0 mmHg)
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(Cl)F
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.45
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.