Läs mer
1-Brom-3-klorbensen, TRC
Produktkod. 30347141
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30347141 100 g
1 options
Produktkod. 30347141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB682215100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Molekylformel C6 H4 Br Cl
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
LEDER Clc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 1-bromo-3-klorobensen
Molekylvikt (g/mol) 191.45
Formel vikt 189.9185