Learn More
1-Bromo-3-chlorobenzene, TRC
Product Code. 30335107
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
30335107 10 g 10g
1 options
Product Code. 30335107 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68221510G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Molecular Formula C6 H4 Br Cl
Quantity 10 g
Synonym 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES Clc1cccc(Br)c1
IUPAC Name 1-bromo-3-chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Formula Weight 189.9185
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.