Läs mer
1-Brom-3-kloropropan, 99 %
Produktkod. 11440223
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440223 250 g 250g
11484190 100 g 100g
11494190 500 g 500g
11430223 1000 g 1000g
11450223 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11440223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11395.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157,435 g/mol
1-Bromo-3-klorpropan används i beredningen aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom gemfibrozil och reproterol. Det är också involverat i beredningen av kardiovaskulära sjukdomar och material för smärtstillande läkemedel. Det används som ett fasseparationsreagens för isolering av ribonukleinsyra (RNA) i hög kvalitet. Det anses vara en ersättning för kloroform i nukleinsyraseparationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-3-klorpropan används i beredningen aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom gemfibrozil och reproterol. Det är också involverat i beredningen av kardiovaskulära sjukdomar och material för smärtstillande läkemedel. Det används som ett fasseparationsreagens för isolering av ribonukleinsyra (RNA) i hög kvalitet. Det anses vara en ersättning för kloroform i nukleinsyraseparationer.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, klorofom och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, aminer, nitrider, azo/diazoföreningar, alkalimetaller och epoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-70-6
Molekylformel C3H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 157.435
MDL-nummer MFCD00000998
InChI-nyckel MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC-namn 1-brom-3-klorpropan
LEDER C(CCl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloropropane
Smältpunkt -59 °C
Densitet 1.598
Kokpunkt 142 °C till 145 °C
Flampunkt >140 °C (284 °F)
Brytningsindex 1.4855
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2688
Beilstein 605278
Löslighetsinformation Blandbar med alkoholer, klorofik och eter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 157.44
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-chloropropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.