Läs mer
1-Brom-3-kloropropan, 99 %
Beskrivning
1-Bromo-3-klorpropan används i beredningen aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom gemfibrozil och reproterol. Det är också involverat i beredningen av kardiovaskulära sjukdomar och material för smärtstillande läkemedel. Det används som ett fasseparationsreagens för isolering av ribonukleinsyra (RNA) i hög kvalitet. Det anses vara en ersättning för kloroform i nukleinsyraseparationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-3-klorpropan används i beredningen aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom gemfibrozil och reproterol. Det är också involverat i beredningen av kardiovaskulära sjukdomar och material för smärtstillande läkemedel. Det används som ett fasseparationsreagens för isolering av ribonukleinsyra (RNA) i hög kvalitet. Det anses vara en ersättning för kloroform i nukleinsyraseparationer.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, klorofom och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, aminer, nitrider, azo/diazoföreningar, alkalimetaller och epoxider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-chloropropane |
| Smältpunkt | -59 °C |
| Densitet | 1.598 |
| Kokpunkt | 142 °C till 145 °C |
| Flampunkt | >140 °C (284 °F) |
| Brytningsindex | 1.4855 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2688 |
| Beilstein | 605278 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkoholer, klorofik och eter. Oblandbar med vatten. |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Bromo-3-chloropropane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-chloropropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.