Läs mer
1-Bromo-3-chloropropane, 99%
Produktkod. 11494190
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494190 500 g 500g
11484190 100 g 100g
11440223 250 g 250g
11430223 1000 g 1000g
11450223 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11494190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11395.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
1-Bromo-3-klorpropan används i beredningen aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom gemfibrozil och reproterol. Det är också involverat i beredningen av kardiovaskulära sjukdomar och material för smärtstillande läkemedel. Det används som ett fasseparationsreagens för isolering av ribonukleinsyra (RNA) i hög kvalitet. Det anses vara en ersättning för kloroform i nukleinsyraseparationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-3-klorpropan används i beredningen aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt såsom gemfibrozil och reproterol. Det är också involverat i beredningen av kardiovaskulära sjukdomar och material för smärtstillande läkemedel. Det används som ett fasseparationsreagens för isolering av ribonukleinsyra (RNA) i hög kvalitet. Det anses vara en ersättning för kloroform i nukleinsyraseparationer.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, klorofom och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, aminer, nitrider, azo/diazoföreningar, alkalimetaller och epoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-70-6
Molekylformel C3H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 157.435
MDL-nummer MFCD00000998
InChI-nyckel MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC-namn 1-brom-3-klorpropan
LEDER C(CCl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloropropane
Smältpunkt -59°C
Kokpunkt 142°C to 145°C
Flampunkt >140°C (284°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2688
Beilstein 605278
Formel vikt 157.44
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.