Läs mer
1-Brom-3-kloropropan, 99 %
Produktkod. 10439780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10439780 250 mL Glasflaska 250ml
11300506 50 mL Glasflaska 50ml
10162560 1 L Glasflaska 1 L
10646754 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10439780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106862500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.10 SEK
    430.65 SEK / 250ml
    Save 73.45 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-70-6
Molekylformel C3H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 157.44
MDL-nummer MFCD00000998
InChI-nyckel MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC-namn 1-brom-3-klorpropan
LEDER C(CCl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloropropane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -59,0 °C
Densitet 1.5900g/mL, 1.59
Kokpunkt 142,0 °C till 145,0 °C
Flampunkt 81 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3Br
Brytningsindex 1,4850 till 1,4870
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 109
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, eter och kloroform
Formel vikt 157.44
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.