Läs mer
1-Brom-3-kloropropan, TRC
Produktkod. 18050650
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
18050650 10 g
1 options
Produktkod. 18050650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68245010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloropropane
CAS 109-70-6
Molekylformel C3 H6 Br Cl
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane
InChI formel InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
LEDER ClCCCBr
IUPAC-namn 1-bromo-3-kloropropan
Molekylvikt (g/mol) 157.44
Formel vikt 155.9341