Läs mer
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15239806 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15239806 250 mg 250mg
15229806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15239806 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452582500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1798-85-2
Molekylformel C9H9Br
Molekylvikt (g/mol) 197.08
MDL-nummer MFCD01070823
InChI-nyckel BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenylcyclopropane, 3-bromo-1-cyclopropylbenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl-benzene, benzene, 1-bromo-3-cyclopropyl, 3-cyclopropylbromobenzene, pubchem22120, bromo-3-cyclopropyl-benzene, 1-cyclopropyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl benzene, benzene,1-bromo-3-cyclopropyl
PubChem CID 3282672
IUPAC-namn 1-bromo-3-cyclopropylbenzene
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 197.07
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene, 96%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.