Läs mer
1-brom-3-etylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10150892
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10150892 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10150892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00571DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2725-82-8
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00156128
InChI-nyckel ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
IUPAC-namn 1-brom-3-etylbensen
LEDER CCC1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH3CH2C6H4Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.06
Procent renhet 97%