Läs mer
1-Bromo-3-etylbensen, 98 %
Produktkod. 11494953
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494953 1 g 1g
11404963 5 g 5g
11414963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12258.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2725-82-8 | C8H9Br | 185,064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2725-82-8
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00156128
InChI-nyckel ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
IUPAC-namn 1-brom-3-etylbensen
LEDER CCC1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-ethylbenzene
Densitet 1.3493
Kokpunkt 76 °C till 78 °C (10 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.