Läs mer
1-Brom-3-etylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-ethylbenzene |
| CAS | 2725-82-8 |
| Molekylformel | C8H9Br |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-etylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vikt | 183.9888 |