Läs mer
1-Bromo-3-fluorobenzene, 99%
Produktkod. 11474190
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
50g
Produktkod. 11474190
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10858.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-06-9
Molekylformel C6H4BrF
MDL-nummer MFCD00000326
InChI-nyckel QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC-namn 1-brom-3-fluorbensen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-fluorobenzene
Smältpunkt -8°C
Densitet 1.594
Kokpunkt 148°C to 150°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.5275
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1853969
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Molekylvikt (g/mol) 175
Formel vikt 175.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.