Läs mer
1-bromo-3-jodobensen, 98 %
Produktkod. 11474147
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474147 25 g 25g
11484147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19596.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282,91 g/mol
1-Brom-3-jodbensen används vid framställning av 3'-brom-2,3,4,5,6-pentaetyl-bifenyl genom att reagera med hex-3-yn. Det används också för att framställa 1-(3'-bromfenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordec-1-en och 1-(3'-bromfenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorokt-1-en. Vidare är det involverat i framställningen av syrebundna 1,6-enyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Brom-3-jodbensen används vid framställning av 3′ -brom-2,3,4,5,6-pentaetyl-bifenyl genom att reagera med hex-3-yn. Det används också för att förbereda 1-(3′ -bromfenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordec-1-en och 1-(3)′ -bromfenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorokt-1-en. Vidare är det involverat i framställningen av syrebundna 1,6-enyner.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-18-4
Molekylformel C6H4BrI
Molekylvikt (g/mol) 282.91
MDL-nummer MFCD00001043
InChI-nyckel CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC-namn 1-brom-3-jodbensen
LEDER BrC1=CC=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-iodobenzene
Smältpunkt -9 °C
Densitet 2.219
Kokpunkt 252 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.662
Kvantitet 25 g
Beilstein 1854384
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 282.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.