Läs mer
1-Brom-3-jodbensen, TRC
Produktkod. 30346913
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30346913 5 g
1 options
Produktkod. 30346913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6877735G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS 591-18-4
Molekylformel C6H4BrI
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
LEDER Brc1cccc(I)c1
IUPAC-namn 1-bromo-3-jodobensen
Molekylvikt (g/mol) 282.9
Formel vikt 281.8541