Läs mer
1-Bromo-3-isopropylbenzene, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11348596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348596 1 g 1g
11358596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17654.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Difficult to mix in water.
Notes
Store in cool dry conditions in well sealed containers. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5433-01-2
MDL-nummer MFCD01318112
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-isopropylbenzene
Densitet 1.285
Kokpunkt 210°C
Molekylformel C9H11Br
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 1 g
Beilstein 1858092
Synonym 1-bromo-3-isopropylbenzene, 3-isopropylbromobenzene, 3-bromocumene, 3-bromoisopropylbenzene, benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl, 1-bromo-3-isopropyl-benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl benzene, m-bromocumene, m-isopropylbromobenzene, m-bromo-isopropyl-benzene
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
InChI-nyckel GBSGGFCCQZUXNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=CC(=CC=C1)Br
IUPAC-namn 1-bromo-3-propan-2-ylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 199.09
PubChem CID 138499
Formel vikt 199.1
Procent renhet 95%