missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-3-methyl-2-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-methyl-2-butanol |
| CAS | 1438-12-6 |
| Molekylformel | C5H11BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11BrO/c1-4(2)5(7)3-6/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(O)CBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-methylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.04 |
| Formel vikt | 165.9993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?